Hexan (Isomerengemisch) 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hexanes, Isohexane
411540010
411540025
411540100
ACRO411540010EA
31
EUR
ACRO411540010
ACRO411540025
ACRO411540100
Hexan (Isomerengemisch) 99%, rein
Hexan (Isomerengemisch)
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Molekulargewicht: 86.18 g/mol Siedepunkt: 68…70 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 0.659 g/cm³ Flammpunkt: –22 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009520 CAS-Nummer: 92112-69-1 EINECS: 203-777-6 UN-Nummer: 1208 ADR: 3 II Merck Index: 13,04712 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3770 to 1.3810 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % (sum of isomers) |