2,5-Dimethoxytetrahydrofuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A11687.22 A11687.36
A11687.22EA 51.9 EUR
A11687.22 A11687.36
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch ≥98%
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Purity: 98% CAS No.: 696-59-3 Molecular Formula: C6H12O3 Formula Weight: 132.16 Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.4180 Melting Point: -45° Boiling Point: 145-147° Beilstein Reference: 104261 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00005359
Formel: C₆H₁₂O₃
Molekulargewicht: 132.16 g/mol
Siedepunkt: 145…147 °C
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 1.020
Flammpunkt: 35 °C (95 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005359
CAS-Nummer: 696-59-3
EINECS: 211-797-1
UN-Nummer: 3271
ADR: 3 III