2,5-Dimethoxytetrahydrofuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
115671000
115675000
ACRO115671000EA
50.8
EUR
ACRO115671000
ACRO115675000
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 99%
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₆H₁₂O₃ Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –45 °C Dichte: 1,021 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 35 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005359 CAS-Nummer: 696-59-3 EINECS: 211-797-1 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4160 to 1.4190 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |