4-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
166900010 166902500
ACRO166900010EA 145 EUR
ACRO166900010 ACRO166902500
4-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 99%
4-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₇H₁₄O
Molekulargewicht: 114.19 g/mol
Siedepunkt: 171
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 0.92 g/cm³ (0 °C)
Flammpunkt: 68 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001449
CAS-Nummer: 589-91-3
EINECS: 209-664-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %