2-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methylcyclohexan-1-ol
A12877.0F A12877.AP
A12877.0FEA 334 EUR
A12877.0F A12877.AP
2-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch ≥97%
2-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Purity: 97% CAS No.: 583-59-5 Molecular Formula: C7H14O Formula Weight: 114.19 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4620 Melting Point: -21° Boiling Point: 163-166° Beilstein Reference: 1847535 UN No.: 2617 MDL No.: MFCD00001443
Formel: C₇H₁₄O
Molekulargewicht: 114.19 g/mol
Siedepunkt: 163…166 °C
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 0.929
Flammpunkt: 58 °C (136 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001443
CAS-Nummer: 583-59-5
EINECS: 209-512-0
UN-Nummer: 2617
ADR: 3 III