2-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methylcyclohexan-1-ol
166890010 166892500 166890025
ACRO166890010EA 153 EUR
ACRO166890010 ACRO166892500 ACRO166890025
2-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 99%
2-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₇H₁₄O
Molekulargewicht: 114.19 g/mol
Siedepunkt: 163…166 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –38 °C
Dichte: 0.93 g/cm³
Flammpunkt: 58 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001443
CAS-Nummer: 583-59-5
EINECS: 209-512-0
UN-Nummer: 2617
ADR: 3 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %