2-Methyl-2-pentenal (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Methylpent-2-enal
M-Clarity™ quality level = MQ100
294667-25G 294667-100G
SIAL294667-25GEA 63.3 EUR
SIAL294667-25G SIAL294667-100G
2-Methyl-2-pentenal (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
2-Methyl-2-pentenal (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₆H₁₀O
Siedepunkt: 135…138 °C (1013 hPa)
Dichte: 0.855 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006978
CAS-Nummer: 623-36-9
EINECS: 210-789-5
UN-Nummer: 1988
ADR: 3,III