2-Octen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L03862.06
L03862.14
L03862.06EA
37.2
EUR
L03862.06
L03862.14
2-Octen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch ≥98%
2-Octen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Purity: 98%
CAS No.: 111-67-1
Molecular Formula: C8H16
Formula Weight: 112.22
Flash Point: 14°(57°F)
Refractive Index: 1.4150
Boiling Point: 123-125°
Beilstein Reference: 1719495
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009532
Formel:
C₈H₁₆ Molekulargewicht: 112.22 g/mol Siedepunkt: 123…125 °C Schmelzpunkt: –106.8 °C Dichte: 0.715 Flammpunkt: 14 °C (57 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009532 CAS-Nummer: 111-67-1 EINECS: 203-894-2 UN-Nummer: 3295 ADR: 3 II |