Ethyl-propenylether (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethyl 1-Propenyl ether
410370250 410370100 410371000
ACRO410370250EA 92.6 EUR
ACRO410370250 ACRO410370100 ACRO410371000
Ethyl-propenylether (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 98%
Ethyl-propenylether (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₅H₁₀O
Molekulargewicht: 86.13 g/mol
Siedepunkt: 55…65 °C (1013 hPa)
Dichte: 0.778 g/cm³
Flammpunkt: –18 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015184
CAS-Nummer: 928-55-2
EINECS: 213-176-0
UN-Nummer: 3271
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3940 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %