2-Brom-2-buten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
201510250 201511000
ACRO201510250EA 74.9 EUR
ACRO201510250 ACRO201511000
2-Brom-2-buten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 98%
2-Brom-2-buten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₄H₇Br
Siedepunkt: 82…90 °C (740 mmHg)
Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: <1 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000141
CAS-Nummer: 13294-71-8
EINECS: 236-316-2
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %