Osmium ≥99,8% (Metall-Basis), Pulver -200 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
12446.03 12446.06
12446.03EA 180 EUR
12446.03 12446.06
Osmium ≥99,8% (Metall-Basis), Pulver -200 mesh
Osmium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-04-2 Odour: Strong UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011147
Formel: Os
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011147
CAS-Nummer: 7440-04-2
EINECS: 231-114-0
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,II