Zink ≥97%, Pulver -100 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L13310.22 L13310.36 L13310.0E
L13310.22EA 30.8 EUR
L13310.22 L13310.36 L13310.0E
Zink ≥97%, Pulver -100 mesh
Zinc
Purity: 97+% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: Powder Density: 7.13 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Grey Odour: Odourless Melting Point: 420° Boiling Point: 907° UN No.: 1436 MDL No.: MFCD00011291
Formel: Zn
Siedepunkt: 907 °C
Schmelzpunkt: 420 °C
Dichte: 7,13
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN-Nummer: 1436
ADR: 4.3,III