Zink 99.995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
194500050
194500500
ACRO194500050EA
133
EUR
ACRO194500050
ACRO194500500
Zink 99.995% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver
Zinc
Formel:
Zn Siedepunkt: 907 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 420 °C Dichte: 7,13 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011291 CAS-Nummer: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 UN-Nummer: 1436 ADR: 4.3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Grey Powder |
Total trace metal impurities | ≤50 ppm |