Reinraum-Überstiefel, Kimtech™ A5
Lieferant: KIMBERLY CLARK
88808 31696 31683 12922
113-1227EA 608 EUR
113-1227 113-7736 113-7735 113-8197
Reinraum-Überstiefel, Kimtech™ A5
Einweg-Kleidung
Die sterilen Kimtech™ A5 Reinraum-Überziehstiefel sind aus SMS (Spinnvlies-Meltblownvlies-Spinnvlies)-Material gefertigt, das sich stoffähnlich anfühlt. Erhältlich mit Standardsohle aus Vinyl oder mit Vinyl-Fusseinfassung.
  • Die Vinyl-Fusseinfassung ist über der Bodenlinie vernäht, um das Risiko des Eindringens von Flüssigkeit sowie die Stolpergefahr zu verringern
  • Gummizüge und verschweißte Nähte
  • Zwei extralange Bänder
Geeignet zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 100 (ISO-Klasse 5/M 3.5).
*Einheitsgröße
Zertifizierungen: PSA Kat I (EU) 2016/425
Verpackung: Vacuum packed in pairs for added sterility assurance.