Reinraum-Hauben, Kimtech™ A5
Lieferant: KIMBERLY CLARK
36072 25797
113-7732EA 532 EUR
113-7732 114-9642
Reinraum-Hauben, Kimtech™ A5
Einweg-Kleidung
Diese Hauben werden aus atmungsaktivem SMS-Material gefertigt, das sich stoffähnlich anfühlt. Sie sind in Standard-Ausführung oder mit einer integrierten Gesichtsmaske erhältlich.
  • Atmungsaktiver als viele andere führende Marken
  • Durchschnittliche Bakterien-Filtrationseffizienz (BFE) von 96%
  • Mit Zugbändern hinten zum leichteren Anziehen
  • Keine Lücken zwischen Haube und Maske, sodass die ausgeatmete Luft sicher gefiltert wird
  • Vakuumverpackt für erhöhte Sterilitätssicherheit
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 100, ISO 5 bzw. M 3,5 geeignet.
Zertifizierungen: Typ 6 [PB]; Kat. III
Verpackung: Dreifach verpackt.