Zink ≥99,9999% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 8 mm (0.31 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44936.DT 44936.DJ
44936.DTEA 892 EUR
44936.DT 44936.DJ
Zink ≥99,9999% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 8 mm (0.31 in)
Zinc
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formel: Zn
Molekulargewicht: 65.39 g/mol
Siedepunkt: 908
Schmelzpunkt: 420
Dichte: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255