Zink ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42704.G5
42704.G9
42704.G5EA
85.7
EUR
42704.G5
42704.G9
Zink ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Zinc
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈1.40g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Formel:
Zn Siedepunkt: 908 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 420 °C Dichte: 7,14 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011291 CAS-Nummer: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Merck Index: 12,10255 |