Zink ≥99,994% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
12055.G2
12055.G6
12055.H2
12055.G2EA
69.5
EUR
12055.G2
12055.G6
12055.H2
Zink ≥99,994% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Zinc
Purity: 99.994%
CAS No.: 7440-66-6
Physical Form: ≈0.35g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011291
Formel:
Zn Siedepunkt: 908 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 420 °C Dichte: 7,14 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011291 CAS-Nummer: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Merck Index: 12,10255 |