Zink ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Breite 30 cm (12 in), Dicke 0.62 mm (0.024 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10437.CB 10437.BW
10437.CBEA 345 EUR
10437.CB 10437.BW
Zink ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Breite 30 cm (12 in), Dicke 0.62 mm (0.024 in)
Zinc
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-66-6 Physical Form: ≈665g/30x50cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formel: Zn
Siedepunkt: 908 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 420 °C
Dichte: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255