Kupfer ≥99,5%, Drehspäne, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
23055.232EA 70 EUR
23055.232 23055.298
Kupfer ≥99,5%, Drehspäne, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Copper
Formel: Cu
Siedepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1083 °C
Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.5 %
Insolubility in nitric acid Max. 0.05 %
Ag (Silver) Max. 50 ppm
Fe + Al Max. 0.025 %
Pb (Lead) Max. 0.05 %