Kupfer ≥99,9999% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42977.G6 42977.H2
42977.G6EA 193 EUR
42977.G6 42977.H2
Kupfer ≥99,9999% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Copper
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.07g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Molekulargewicht: 63.55 g/mol
Siedepunkt: 2595
Schmelzpunkt: 1083
Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545