Kupfer ≥99,9999% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42976.FF
42976.FI
42976.GH
42976.FFEA
109
EUR
42976.FF
42976.FI
42976.GH
Kupfer ≥99,9999% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Copper
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈5.6g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formel:
Cu Molekulargewicht: 63.55 g/mol Siedepunkt: 2595 Schmelzpunkt: 1083 Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS-Nummer: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |