Kupfer ≥99,9999% (Metall-Basis), Schnecke, Puratronic®, Länge 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42961.14 42961.22
42961.14EA 108 EUR
42961.14 42961.22
Kupfer ≥99,9999% (Metall-Basis), Schnecke, Puratronic®, Länge 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Copper
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈3.6g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Molekulargewicht: 63.55 g/mol
Siedepunkt: 2595
Schmelzpunkt: 1083
Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545