Kupfer ≥99,9% (Metall-Basis), sphärische Pulver APS 10 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
42689.18 42689.30
42689.18EA 49.3 EUR
42689.18 42689.30
Kupfer ≥99,9% (Metall-Basis), sphärische Pulver APS 10 µm
Copper
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Appearance: Reddish Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Siedepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1083 °C
Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,02545