Kupfer ≥99,995% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42352.09
42352.18
42352.09EA
49.5
EUR
42352.09
42352.18
Kupfer ≥99,995% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Copper
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈0.22g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formel:
Cu Molekulargewicht: 63.55 g/mol Siedepunkt: 2595 Schmelzpunkt: 1083 Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS-Nummer: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |