Kupfer ≥99,9985% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10972.G6 10972.H2
10972.G6EA 140 EUR
10972.G6 10972.H2
Kupfer ≥99,9985% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Copper
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.44g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Siedepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1083 °C
Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545