Kupfer ≥99,9985% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, hart, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10971.H2 10971.G6
10971.H2EA 395 EUR
10971.H2 10971.G6
Kupfer ≥99,9985% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, hart, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Copper
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.07g/m Appearance: Copper Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Molekulargewicht: 63.55 g/mol
Siedepunkt: 2595
Schmelzpunkt: 1083
Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545