Kupfer ≥99,995% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10970.G6 10970.H2 10970.H6
10970.G6EA 84.9 EUR
10970.G6 10970.H2 10970.H6
Kupfer ≥99,995% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Copper
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.0044g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Molekulargewicht: 63.55 g/mol
Siedepunkt: 2595
Schmelzpunkt: 1083
Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545