Kupfer ≥99,999% (Metall-Basis), Stäbe, Puratronic®, Länge random, Ø 3.18 mm (0.125 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

00761.14 00761.22
00761.14EA 143 EUR
00761.14 00761.22
Kupfer ≥99,999% (Metall-Basis), Stäbe, Puratronic®, Länge random, Ø 3.18 mm (0.125 in)
Formel: Cu
Siedepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1083 °C
Dichte: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR