Kupfer ≥99% (Metall-Basis), Pulver -625 mesh (APS 2-3,50 µm)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Packaged under argon.
00622.09 00622.18 00622.30
00622.09EA 46.6 EUR
00622.09 00622.18 00622.30
Kupfer ≥99% (Metall-Basis), Pulver -625 mesh (APS 2-3,50 µm)
Copper
Purity: 99% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Reddish Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Siedepunkt: 2595 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1083 °C
Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,02545