Kupfer 99%, Pulver max 106 µm (-140 mesh)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
196570250 196575000 196570025
ACRO196570250EA 25.6 EUR
ACRO196570250 ACRO196575000 ACRO196570025
Kupfer 99%, Pulver max 106 µm (-140 mesh)
Copper
Formel: Cu
Molekulargewicht: 63.55 g/mol
Siedepunkt: 2595
Schmelzpunkt: 1083
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,02545
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red to red-brown Powder
Assay ≥98.5 % (Cu)
Particle size (Maximum) 106 µm
Apparent density 1.35 g/ml
Average particle size 25 µm