Lanthan ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Stäbe, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
40292.DH 40292.DJ 40292.DM 40292.HF
40292.DHEA 231 EUR
40292.DH 40292.DJ 40292.DM 40292.HF
Lanthan ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Stäbe, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lanthanum
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-91-0 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.20g/mm, Cast rod, diameter is approximate Appearance: Gray to silver UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00011066
Formel: La
Molekulargewicht: 138.91 g/mol
Siedepunkt: 3464
Schmelzpunkt: 920
Dichte: ∼6.2 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011066
CAS-Nummer: 7439-91-0
EINECS: 231-099-0
UN-Nummer: 3208
ADR: 4.3 II