Lanthan ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
10220.FF 10220.FI
10220.FFEA 368 EUR
10220.FF 10220.FI
Lanthan ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Lanthanum
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-91-0 Physical Form: ≈3.9g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Appearance: Silver-grey UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00011066
Formel: La
Molekulargewicht: 138.91 g/mol
Siedepunkt: 3464
Schmelzpunkt: 920
Dichte: ∼6.2 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011066
CAS-Nummer: 7439-91-0
EINECS: 231-099-0
UN-Nummer: 3208
ADR: 4.3 II