Iod ≥99%, GPR RECTAPUR®, resublimiert
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
24755.181EA 80.2 EUR
24755.181 24755.294 24755.460
Iod ≥99%, GPR RECTAPUR®, resublimiert
Iod
Formel: I₂
Siedepunkt: 184,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 114 °C
Dichte: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN-Nummer: 3495
ADR: 8 (6.1),III
REACH-Nummer: 01-2119485285-30
Merck Index: 13,05036
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Non-volatile residue Max. 0.05 %
Cl + Br (as Cl) Max. 0.025 %