Iod Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analytisches Reagens, sublimiert, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.04761.0100 1.04761.0500
1.04761.0100EA 81.89 EUR
1.04761.0100 1.04761.0500
Iod Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analytisches Reagens, sublimiert, Supelco®
Iod
Certistain-Farbstoffe für die Mikroskopie werden nach einer strengen Spezifikation auf ihre chemische Zusammensetzung und im Besonderen auf ihren funktionalen Einsatz geprüft.
  • Die Farbstoffe garantieren gleichbleibende Färbeergebnisse
Formel: I₂
Molekulargewicht: 253.81 g/mol
Siedepunkt: 184.3
Schmelzpunkt: 114
Dichte: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN-Nummer: 3495
ADR: 8 (6.1) III
Merck Index: 13,05036
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.3 g/l (20 °C)
Melting Point 114 °C
Molar Mass 253.8 g/mol
Bulk Density 2100 kg/m3
Boiling Point 185 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.41 hPa (25 °C)
Density 4.93 g/cm3 (20 °C)
pH 5.4 (H2O) (saturated solution)
Viscosity Kinematic 0.57 mm2/s (116 °C) liquid