Iod ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A12278.0B A12278.18 A12278.30
A12278.0BEA 306 EUR
A12278.0B A12278.18 A12278.30
Iod ≥99%
Iod
Purity: 99+% CAS No.: 7553-56-2 Molecular Formula: I2 Formula Weight: 253.81 Flash Point: None Physical Form: Cryst solid Density: 4.930 Appearance: Grey to purple Odour: Irritating Melting Point: 183-186° subl. Beilstein Reference: 969212 Merck Reference: 14,5014 UN No.: 3495 MDL No.: MFCD00011355
Formel: I₂
Siedepunkt: 184,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 114 °C
Dichte: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN-Nummer: 3495
ADR: 8,III
Merck Index: 14,5014