Iod ≥99,5%, kristallin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
14248.14 14248.30 14248.A1
14248.14EA 54.7 EUR
14248.14 14248.30 14248.A1
Iod ≥99,5%, kristallin
Iod
Purity: 99.5% CAS No.: 7553-56-2 Molecular Formula: I2 Formula Weight: 253.81 Physical Form: Solid Density: 4.930 Melting Point: 183-186° subl. UN No.: 3495 MDL No.: MFCD00011355
Formel: I₂
Molekulargewicht: 253.81 g/mol
Siedepunkt: 184.3
Schmelzpunkt: 183…186 °C (Subl.)
Dichte: 4.930
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN-Nummer: 3495
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05036