Iod 99.8+% ACS

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

423820050 423825000 423820025
ACRO423820050EA 27.8 EUR
ACRO423820050 ACRO423825000 ACRO423820025
Iod 99.8+% ACS
Iod
Formel: I₂
Molekulargewicht: 253.81 g/mol
Siedepunkt: 185 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 113 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN-Nummer: 3495
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05036

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Grey Metallic spheres
Titration Iodometric ≥99.8 %
Non-volatile matter ≤0.01 %
Chlorine and Bromine (as Cl) ≤0.005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR