Antimon ≥99,9999% (Metall-Basis), polykristalliner Brocken, Puratronic® 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
10598.18 10598.09 10598.90
10598.18EA 428 EUR
10598.18 10598.09 10598.90
Antimon ≥99,9999% (Metall-Basis), polykristalliner Brocken, Puratronic® 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Antimony
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-36-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Formel: Sb
Siedepunkt: 1637 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 630 °C
Dichte: 6.684 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134030
CAS-Nummer: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN-Nummer: 2871
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00733