Blei ≥99,99% (Metall-Basis), Granulat +30 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
45081.A4
45081.A1
45081.36
45081.A4EA
205
EUR
45081.A4
45081.A1
45081.36
Blei ≥99,99% (Metall-Basis), Granulat +30 mesh
Lead
Purity: 99.99%
CAS No.: 7439-92-1
Appearance: Silver
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134050
Formel:
Pb Siedepunkt: 1740 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 327 °C Dichte: 11,3437 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134050 CAS-Nummer: 7439-92-1 EINECS: 231-100-4 Merck Index: 12,05410 |