Blei ≥99,999% (Metall-Basis), Schnecke, Puratronic®, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
43415.22 43415.14
43415.22EA 569 EUR
43415.22 43415.14
Blei ≥99,999% (Metall-Basis), Schnecke, Puratronic®, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lead
Purity: 99.999% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈2.3g/slug Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formel: Pb
Siedepunkt: 1740 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 327 °C
Dichte: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134050
CAS-Nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410