Blei ≥99,999% (Metall-Basis), Granulat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
42928.18 42928.30
42928.18EA 204 EUR
42928.18 42928.30
Blei ≥99,999% (Metall-Basis), Granulat
Lead
Purity: 99.999% CAS No.: 7439-92-1 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formel: Pb
Siedepunkt: 1740 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 327 °C
Dichte: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134050
CAS-Nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410