Blei ≥99,5%, Granulat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
36227.22 36227.36 36227.A3
36227.22EA 58.6 EUR
36227.22 36227.36 36227.A3
Blei ≥99,5%, Granulat
Lead
Purity: 99.5% min CAS No.: 7439-92-1 Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formel: Pb
Siedepunkt: 1740 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 327 °C
Dichte: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134050
CAS-Nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410