Blei ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, Dicke 1.19 mm (0.0469 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
12604.RF 12604.VA 12604.VM
12604.RFEA 114 EUR
12604.RF 12604.VA 12604.VM
Blei ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, Dicke 1.19 mm (0.0469 in)
Lead
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈277g/15x15cm Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formel: Pb
Siedepunkt: 1740 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 327 °C
Dichte: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134050
CAS-Nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410