Blei ≥99,9999% (Metall-Basis), Stäbe, Puratronic®, Ø 5 mm (0.2 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
12450.DJ 12450.DT
12450.DJEA 162 EUR
12450.DJ 12450.DT
Blei ≥99,9999% (Metall-Basis), Stäbe, Puratronic®, Ø 5 mm (0.2 in)
Lead
Purity: 99.9999% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈11g/50mm Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formel: Pb
Siedepunkt: 1740 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 327 °C
Dichte: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134050
CAS-Nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410