Blei ≥99,998% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
12051.FI 12051.GH
12051.FIEA 133 EUR
12051.FI 12051.GH
Blei ≥99,998% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Lead
Purity: 99.998% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈2.8g/50x50mm Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formel: Pb
Siedepunkt: 1740 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 327 °C
Dichte: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134050
CAS-Nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410