Blei ≥99,9998% (Metall-Basis), Stäbe, Puratronic®, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
11346.18 11346.97 11346.98
11346.18EA 102 EUR
11346.18 11346.97 11346.98
Blei ≥99,9998% (Metall-Basis), Stäbe, Puratronic®, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Lead
Purity: 99.9998% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈3.5cm/50g, may be in multiple pieces Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formel: Pb
Siedepunkt: 1740 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 327 °C
Dichte: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134050
CAS-Nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410