Blei ≥99,9% (Metall-Basis), Pulver -200 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
10223.30
10223.A1
10223.A7
10223.30EA
60.3
EUR
10223.30
10223.A1
10223.A7
Blei ≥99,9% (Metall-Basis), Pulver -200 mesh
Lead
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-92-1
Odour: Odourless
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00134050
Formel:
Pb Siedepunkt: 1749 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 327,5 °C Dichte: 11,3 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134050 CAS-Nummer: 7439-92-1 EINECS: 231-100-4 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III |