Blei ≥99,999% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 9.5 mm (0.37 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
00770.2Z 00770.DW
00770.2ZEA 90.2 EUR
00770.2Z 00770.DW
Blei ≥99,999% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 9.5 mm (0.37 in)
Lead
Purity: 99.999+% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈7.8g/cm Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formel: Pb
Siedepunkt: 1740 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 327 °C
Dichte: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134050
CAS-Nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410