Blei ≥99% (Metall-Basis), Folie 30x30 cm (12x12 in), Dicke 1.6 mm (0.063 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
00708.KF 00708.KJ
00708.KFEA 224 EUR
00708.KF 00708.KJ
Blei ≥99% (Metall-Basis), Folie 30x30 cm (12x12 in), Dicke 1.6 mm (0.063 in)
Lead
Purity: 99+% CAS No.: 7439-92-1 Physical Form: ≈1630g/30x30cm Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formel: Pb
Siedepunkt: 1740 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 327 °C
Dichte: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134050
CAS-Nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410